Megestrol acetate ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 17alpha-Hydroxy-6-methyl-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-Acetate, Megestrol 17-Acetate, 17alpha-Acethoxy-6-methyl-4,6-pregnadiene-3,20-dione
M1949-1G M1949-5G
TCIAM1949-1GEA 69 EUR
TCIAM1949-1G TCIAM1949-5G
Megestrol acetate ≥96.0% (by HPLC)
Megestrol acetate
Formula: C₂₄H₃₂O₄
MW: 384.52 g/mol
Número MDL: MFCD00056470
Núm. CAS: 595-33-5
EINECS: 209-864-5
Índice Merck: 14,05805
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 213.0 to 220.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +13.0 deg (C=2, CHCl3)