Mono-2-O-(p-toluenesulphonyl)-γ-cyclodextrin ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
M1957-1G
M1957-200MG
TCIAM1957-1GEA
168
EUR
TCIAM1957-1G
TCIAM1957-200MG
Mono-2-O-(p-toluenesulphonyl)-γ-cyclodextrin ≥95.0% (by HPLC)
Mono-2-O-(p-toluenesulphonyl)-gamma-cyclodextrin
Formula:
C₅₅H₈₆O₄₂S MW: 1451.31 g/mol |
Núm. CAS:
97227-32-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +140 to +150 deg (C=4, DMSO) |