Meloxicam ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
M1959-25G M1959-5G
TCIAM1959-25GEA 55 EUR
TCIAM1959-25G TCIAM1959-5G
Meloxicam ≥98.0% (by HPLC)
Meloxicam
Formula: C₁₄H₁₃N₃O₄S₂
Pto. de fusión: 255°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00868752
Núm. CAS: 71125-38-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,05826
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %