ɑ-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-N-methyl-3-phenylpropylamine, 3-(Methylamino)-1-phenylpropanol, α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl Alcohol, 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
M1960-25G M1960-5G
TCIAM1960-25GEA 152 EUR
TCIAM1960-25G TCIAM1960-5G
ɑ-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Pto. Ebullición: 170°C
Número MDL: MFCD00674078
Núm. CAS: 42142-52-9
EINECS: 255-679-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C