Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1963-25G M1963-5G
TCIAM1963-25GEA 82 EUR
TCIAM1963-25G TCIAM1963-5G
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₅S
Número MDL: MFCD01317545
Núm. CAS: 63484-12-8
EINECS: 264-267-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C