Medroxyprogesterone acetate ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
17alpha-Hydroxy-6alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione 17-Acetate, Medroxyprogesterone 17-Acetate, 17alpha-Acetoxy-6alpha-methylprogesterone
M1964-1G
M1964-5G
TCIAM1964-1GEA
38
EUR
TCIAM1964-1G
TCIAM1964-5G
Medroxyprogesterone acetate ≥93.0% (por GC)
Medroxyprogesterone acetate
Formula:
C₂₄H₃₄O₄ MW: 386.53 g/mol |
Número MDL:
MFCD00010483 Núm. CAS: 71-58-9 EINECS: 200-757-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 93.0 % |
Melting point | 203.0 to 209.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +45.0 to +51.0 deg (C=1, Dioxane) |