7-Methoxy-4-quinolinol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxy-7-methoxyquinoline
M1966-1G
M1966-5G
TCIAM1966-1GEA
57
EUR
TCIAM1966-1G
TCIAM1966-5G
7-Methoxy-4-quinolinol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
7-Methoxy-4-quinolinol
Formula:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,19 g/mol Pto. de fusión: 285°C |
Número MDL:
MFCD00169015 Núm. CAS: 82121-05-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |