4-Methyl-2-pyridyl trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid 4-Methyl-2-pyridyl Ester, 4-Methyl-2-pyridyl Trifluoromethanesulphonate
M1974-1G M1974-5G
TCIAM1974-1GEA 46 EUR
TCIAM1974-1G TCIAM1974-5G
4-Methyl-2-pyridyl trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (por GC)
4-Methyl-2-pyridyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11042681
Núm. CAS: 179260-78-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %