Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-(Ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid Methyl Ester
M1975-25G M1975-5G
TCIAM1975-25GEA 159 EUR
TCIAM1975-25G TCIAM1975-5G
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₅S
MW: 258,29 g/mol
Número MDL: MFCD01317547
Núm. CAS: 62140-67-4
EINECS: 263-429-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C