1-Methyl-1-propylpiperidinium bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
M1976-5G M1976-25G
TCIAM1976-5GEA 50 EUR
TCIAM1976-5G TCIAM1976-25G
1-Methyl-1-propylpiperidinium bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Methyl-1-propylpiperidinium bromide
Formula: C₉H₂₀BrN
Número MDL: MFCD17014743
Núm. CAS: 88840-42-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6a330a699f35f7b213431c9caf0a3fd2e8b82f1&vid=d6a330a699f35f7b213431c9caf0a3fd2e8b82f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %