1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1,2-Epoxy-1-methylcyclohexane
M1983-1G
M1983-5G
TCIAM1983-1GEA
72
EUR
TCIAM1983-1G
TCIAM1983-5G
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane ≥95.0% (por GC)
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane
Formula:
C₇H₁₂O MW: 112,17 g/mol Pto. Ebullición: 138°C |
Número MDL:
MFCD11846121 Núm. CAS: 1713-33-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...