Methyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, trans-Methyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
M1991-5G M1991-1G
TCIAM1991-5GEA 124 EUR
TCIAM1991-5G TCIAM1991-1G
Methyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158.20 g/mol
Pto. Ebullición: 125°C
Número MDL: MFCD20441963
Núm. CAS: 6125-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8043a1f94a626f7857ed45ad6728910a9ff86ad9&vid=8043a1f94a626f7857ed45ad6728910a9ff86ad9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %