2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2004-25G
M2004-5G
TCIAM2004-25GEA
124
EUR
TCIAM2004-25G
TCIAM2004-5G
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
Formula:
C₉H₁₃NO₂ Pto. Ebullición: 98°C |
Número MDL:
MFCD00235185 Núm. CAS: 1836-62-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...