2-(Methacryloyloxy)ethyl-2-(trimethylammonio)ethyl phosphate ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Phosphoric Acid 2-(Methacryloyloxy)ethyl 2-(Trimethylammonio)ethyl Ester, 2-(Methacryloyloxy)ethyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate, 2-Methacryloyloxyethyl Phosphorylcholine
M2005-1G M2005-5G M2005-25G
TCIAM2005-1GEA 39 EUR
TCIAM2005-1G TCIAM2005-5G TCIAM2005-25G
2-(Methacryloyloxy)ethyl-2-(trimethylammonio)ethyl phosphate ≥96.0% (by titrimetric analysis)
2-(Methacryloyloxy)ethyl-2-(trimethylammonio)ethyl phosphate
Formula: C₁₁H₂₂NO₆P
MW: 295,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11112180
Núm. CAS: 67881-98-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %