1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
AMPK Signaling Activator VII, Metformin, Metformin hydrochloride, 1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
M2009-25G
M2009-100G
TCIAM2009-25GEA
63
EUR
TCIAM2009-25G
TCIAM2009-100G
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formula:
C₄H₁₂ClN₅ MW: 165.625 g/mol |
Número MDL:
MFCD00012582 Núm. CAS: 1115-70-4 EINECS: 214-230-6 Índice Merck: 14,05938 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 219.0 to 223.0 deg-C |