3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2011-25G M2011-5G
TCIAM2011-25GEA 34 EUR
TCIAM2011-25G TCIAM2011-5G
3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol ≥98.0% (por GC)
3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol
Formula: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Número MDL: MFCD00021825
Núm. CAS: 10415-87-9
EINECS: 233-889-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %