4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2012-25G M2012-5G
TCIAM2012-25GEA 86 EUR
TCIAM2012-25G TCIAM2012-5G
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol ≥96.0% (por GC)
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
Formula: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Pto. Ebullición: 123°C
Número MDL: MFCD00209515
Núm. CAS: 7779-78-4
EINECS: 231-939-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %