Methyl trans-2-octenoate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: trans-2-Octenoic Acid Methyl Ester, Methyl trans-2-Octenoate, (E)-2-Methyl oct-2-enoate
M2014-25ML M2014-5ML
TCIAM2014-25MLEA 307 EUR
TCIAM2014-25ML TCIAM2014-5ML
Methyl trans-2-octenoate ≥95.0% (por GC)
Methyl trans-2-octenoate
Formula: C₉H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 91°C
Pto. de inflamación: 83°C
Número MDL: MFCD00036620
Núm. CAS: 7367-81-9
EINECS: 230-912-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fae1d7896737381f1327e02c942521ecf069709&vid=1fae1d7896737381f1327e02c942521ecf069709&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %