4-Methoxybenzyl 2,2,2-trichloroacetimidate ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2,2,2-Trichloroacetimidic Acid 4-Methoxybenzyl Ester

M2016-5G M2016-25G
TCIAM2016-5GEA 89 EUR
TCIAM2016-5G TCIAM2016-25G
4-Methoxybenzyl 2,2,2-trichloroacetimidate ≥96.0% (por GC)
4-Methoxybenzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Formula: C₁₀H₁₀Cl₃NO₂
MW: 282,55 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00134547
Núm. CAS: 89238-99-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=642ff23f6868a36c9b115c0cd3cfd31694982f65&vid=642ff23f6868a36c9b115c0cd3cfd31694982f65&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR