Methyl bromodifluoroacetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bromodifluoroacetic Acid Methyl Ester
M2020-25G M2020-5G
TCIAM2020-25GEA 188 EUR
TCIAM2020-25G TCIAM2020-5G
Methyl bromodifluoroacetate ≥97.0% (por GC)
Methyl bromodifluoroacetate
Formula: C₃H₃BrF₂O₂
MW: 188,96 g/mol
Pto. Ebullición: 96°C
Número MDL: MFCD06248118
Núm. CAS: 683-98-7
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3edf7d59dfbdad128706e3e295d90b781734a4e&vid=c3edf7d59dfbdad128706e3e295d90b781734a4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %