4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2037-25G M2037-5G
TCIAM2037-25GEA 122 EUR
TCIAM2037-25G TCIAM2037-5G
4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid ≥95.0% (por GC)
4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 196°C
Número MDL: MFCD00004404
Núm. CAS: 4521-28-2
EINECS: 224-849-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C