Methyl-ɑ-bromophenylacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methyl alpha-broMophenylacetate, ɑ-Bromophenylacetic Acid Methyl Ester
M2038-25G M2038-5G
TCIAM2038-25GEA 125 EUR
TCIAM2038-25G TCIAM2038-5G
Methyl-ɑ-bromophenylacetate ≥98.0% (por GC)
Methyl-alpha-bromophenylacetate
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Pto. Ebullición: 172°C
Pto. de inflamación: 150°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013535
Núm. CAS: 3042-81-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %