Mexiletine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
M2040-1G M2040-5G
TCIAM2040-1GEA 17 EUR
TCIAM2040-1G TCIAM2040-5G
Mexiletine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Mexiletine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₇NO
Número MDL: MFCD00216024
Núm. CAS: 5370-01-4
EINECS: 226-362-1
Índice Merck: 14,06169
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 205.0 deg-C