3-Methoxybutyl thioglycolate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
M2060-25G
M2060-500G
TCIAM2060-25GEA
16
EUR
TCIAM2060-25G
TCIAM2060-500G
3-Methoxybutyl thioglycolate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Methoxybutyl thioglycolate
Formula:
C₇H₁₄O₃S |
Número MDL:
MFCD04038084 Núm. CAS: 27431-39-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |