4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,3-butanediol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2064-1G
M2064-5G
TCIAM2064-1GEA
87
EUR
TCIAM2064-1G
TCIAM2064-5G
4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,3-butanediol ≥95.0% (por GC)
4-(4-Methoxybenzyloxy)-1,3-butanediol
Formula:
C₁₂H₁₈O₄ MW: 226,27 g/mol |
Núm. CAS:
1820740-81-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |