Methyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl Bis(bromomethyl)acetate, Methyl beta,beta'-Dibromoisobutyrate, Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)propanoate
M2066-25G
M2066-5G
TCIAM2066-25GEA
257
EUR
TCIAM2066-25G
TCIAM2066-5G
Methyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate ≥97.0% (por GC)
Methyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate
Formula:
C₅H₈Br₂O₂ MW: 259.93 g/mol Pto. Ebullición: 62°C |
Número MDL:
MFCD00011534 Núm. CAS: 22262-60-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |