Methyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Bromomethyl)acrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
M2067-1G
M2067-5G
TCIAM2067-1GEA
26
EUR
TCIAM2067-1G
TCIAM2067-5G
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (por GC)
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate
Formula:
C₅H₇BrO₂ MW: 179,01 g/mol Pto. Ebullición: 42°C Pto. de inflamación: 78°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011697 Núm. CAS: 4224-69-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...