4-Methoxy-4'-methyldiphenylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Methoxy-N-(p-tolyl)aniline, N-(4-Methoxyphenyl)-p-tolylamine
M2070-25G M2070-5G
TCIAM2070-25GEA 234 EUR
TCIAM2070-25G TCIAM2070-5G
4-Methoxy-4'-methyldiphenylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methoxy-4'-methyldiphenylamine
Formula: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
Número MDL: MFCD00092922
Núm. CAS: 39253-43-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C