Butirato de bencilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Butyric acid benzyl ester, Butanoic acid benzyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16125.0500 8.16125.0100
8.16125.0500EA 103 EUR
8.16125.0500 8.16125.0100
Butirato de bencilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Butirato de bencilo
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 240 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00027133
Núm. CAS: 103-37-7
EINECS: 203-105-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) low
Molar Mass 178.23 g/mol
Boiling Point 235 - 242 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11.97 hPa (109 °C)
Flash Point 107 °C
Density 1.01 g/cm3