4-Methoxy-1-naphthalenemethanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M2086-1G M2086-5G
TCIAM2086-1GEA 51 EUR
TCIAM2086-1G TCIAM2086-5G
4-Methoxy-1-naphthalenemethanol ≥96.0% (por GC)
4-Methoxy-1-naphthalenemethanol
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Número MDL: MFCD04089264
Núm. CAS: 16820-54-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 75.0 to 80.0 deg-C