6-Methyl-4-phenylchroman-2-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2093-25G
M2093-5G
TCIAM2093-25GEA
138
EUR
TCIAM2093-25G
TCIAM2093-5G
6-Methyl-4-phenylchroman-2-one ≥98.0% (por GC)
6-Methyl-4-phenylchroman-2-one
Formula:
C₁₆H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 230°C |
Número MDL:
MFCD03695019 Núm. CAS: 40546-94-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 79.0 to 84.0 deg-C |