1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-MEthyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
M2098-25G M2098-5G
TCIAM2098-25GEA 249 EUR
TCIAM2098-25G TCIAM2098-5G
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula: C₁₀H₁₈F₆N₂O₄S₂
MW: 408,37 g/mol
Pto. de fusión: 12°C
Número MDL: MFCD08458917
Núm. CAS: 223437-05-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %