2-(4-Methoxyphenyl)pyridine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2101-1G M2101-5G M2101-25G
TCIAM2101-1GEA 52 EUR
TCIAM2101-1G TCIAM2101-5G TCIAM2101-25G
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO
Pto. Ebullición: 130°C
Número MDL: MFCD00092333
Núm. CAS: 5957-90-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e09a3254c929d2eed290151b00f00e280ad677b&vid=7e09a3254c929d2eed290151b00f00e280ad677b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C