3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Methylcyclohexanamine, 1-Amino-3-methylcyclohexane
M2105-5G M2105-25G
TCIAM2105-5GEA 179 EUR
TCIAM2105-5G TCIAM2105-25G
3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formula: C₇H₁₅N
MW: 113.20 g/mol
Pto. Ebullición: 151°C
Densidad: 0.85
Número MDL: MFCD00001494
Núm. CAS: 6850-35-7
EINECS: 229-940-1
UN: 2733
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=670494cb3842ff484dae188c32f5c8acc2a5d62a&vid=670494cb3842ff484dae188c32f5c8acc2a5d62a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %