4-Methoxyphenyl-4-(3-butenyloxy)benzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-(3-Butenyloxy)benzoic Acid 4-Methoxyphenyl Ester
M2106-1G M2106-5G
TCIAM2106-1GEA 95 EUR
TCIAM2106-1G TCIAM2106-5G
4-Methoxyphenyl-4-(3-butenyloxy)benzoate ≥98.0% (por GC)
4-Methoxyphenyl-4-(3-butenyloxy)benzoate
Formula: C₁₈H₁₈O₄
MW: 298,34 g/mol
Número MDL: MFCD00143337
Núm. CAS: 76487-56-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0227c442f700bb721b6a8fc37d508cd8e46260c5&vid=0227c442f700bb721b6a8fc37d508cd8e46260c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %