Metilamina ∼7% ∼2 mol/L in THF
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Aminomethane
M2108-100ML M2108-500ML
TCIAM2108-100MLEA 30 EUR
TCIAM2108-100ML TCIAM2108-500ML
Metilamina ∼7% ∼2 mol/L in THF
Metilamina
Formula: CH₅N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008104
Núm. CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,06014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efa0051a34df826a936aacc433bf84c6b62ce8a2&vid=efa0051a34df826a936aacc433bf84c6b62ce8a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 7.0 to 9.0 w/w%