N-Methyl-3-pyrrolidinol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
M2115-5G M2115-25G
TCIAM2115-5GEA 74 EUR
TCIAM2115-5G TCIAM2115-25G
N-Methyl-3-pyrrolidinol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
N-Methyl-3-pyrrolidinol
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 75°C
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00003176
Núm. CAS: 13220-33-2
EINECS: 236-189-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %