Methyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2119-25G M2119-5G
TCIAM2119-25GEA 198 EUR
TCIAM2119-25G TCIAM2119-5G
Methyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-1-adamantanecarboxylate
Formula: C₁₂H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 79°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01838519
Núm. CAS: 711-01-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C