Matrine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
M2120-1G
M2120-200MG
TCIAM2120-1GEA
274
EUR
TCIAM2120-1G
TCIAM2120-200MG
Matrine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Matrine
Formula:
C₁₅H₂₄N₂O Pto. Ebullición: 223°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00210527 Núm. CAS: 519-02-8 Índice Merck: 14,05759 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +31.0 to +34.0 deg (C=1, EtOH) |