Myricetin ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
M2131-5G M2131-500MG
TCIAM2131-5GEA 248 EUR
TCIAM2131-5G TCIAM2131-500MG
Myricetin ≥97.0% (by HPLC)
Myricetin
Formula: C₁₅H₁₀O₈
Pto. de fusión: 360°C
Número MDL: MFCD00006827
Núm. CAS: 529-44-2
EINECS: 208-463-2
Índice Merck: 14,06332
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%