Milnacipran hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: cis-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropanecarboxamide Hydrochloride
M2133-50MG M2133-500MG
TCIAM2133-50MGEA 22 EUR
TCIAM2133-50MG TCIAM2133-500MG
Milnacipran hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Milnacipran hydrochloride
Formula: C₁₅H₂₂N₂O
MW: 282,81 g/mol
Pto. de fusión: 181°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00901293
Núm. CAS: 101152-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,06194
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %