5-Methyl-2-(2-nitroanilino)-3-thiophenecarbonitrile ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Cyano-5-methyl-2-(2-nitroanilino)thiophene, 5-Methyl-2-((2-nitrophenyl)amino)thiophene-3-carbonitrile
M2138-5G M2138-25G
TCIAM2138-5GEA 111 EUR
TCIAM2138-5G TCIAM2138-25G
5-Methyl-2-(2-nitroanilino)-3-thiophenecarbonitrile ≥97.0% (por GC)
5-Methyl-2-(2-nitroanilino)-3-thiophenecarbonitrile
Formula: C₁₂H₉N₃O₂S
MW: 259,28 g/mol
Número MDL: MFCD06408054
Núm. CAS: 138564-59-7
EINECS: 421-300-1
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b3bccddea12fb54d9f7ea892eb7b6d7f4840e1d&vid=2b3bccddea12fb54d9f7ea892eb7b6d7f4840e1d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 109.0 to 115.0 deg-C