1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2143-1G
M2143-5G
TCIAM2143-1GEA
63
EUR
TCIAM2143-1G
TCIAM2143-5G
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₉H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 216°C |
Número MDL:
MFCD00272569 Núm. CAS: 50890-83-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |