1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,5-Dicarboxy-1-methyl-1H-imidazole, 1-Methylimidazole-4,5-dicarboxylic Acid
M2156-1G
M2156-5G
TCIAM2156-1GEA
40
EUR
TCIAM2156-1G
TCIAM2156-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Formula:
C₆H₆N₂O₄ MW: 170,12 g/mol Pto. de fusión: 262°C |
Número MDL:
MFCD01552045 Núm. CAS: 19485-38-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |