Methyl-2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M2175-25G M2175-5G
TCIAM2175-25GEA 114 EUR
TCIAM2175-25G TCIAM2175-5G
Methyl-2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetate
Formula: C₉H₈BrClO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08444353
Núm. CAS: 85259-19-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %