Methylmaleic hydrazide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2182-25G M2182-5G
TCIAM2182-25GEA 143 EUR
TCIAM2182-25G TCIAM2182-5G
Methylmaleic hydrazide ≥98.0% (por GC)
Methylmaleic hydrazide
Formula: C₅H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 287°C
Número MDL: MFCD00067746
Núm. CAS: 5754-18-7
EINECS: 227-276-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 94.0 %