N-Oxido de N-metilmorfolina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
M2192-5G M2192-25G
TCIAM2192-5GEA 37 EUR
TCIAM2192-5G TCIAM2192-25G
N-Oxido de N-metilmorfolina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-Oxido de N-metilmorfolina
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005947
Núm. CAS: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84a7130cd930eb75e95cb2a46500986e881896bc&vid=84a7130cd930eb75e95cb2a46500986e881896bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %