Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, 3-(4-Hydroxy-phenyl)-propionic acid-OMe
M2196-25G M2196-5G
TCIAM2196-25GEA 60 EUR
TCIAM2196-25G TCIAM2196-5G
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 108°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00071577
Núm. CAS: 5597-50-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C