1-Methyl-4-[1-(4-piperidyl)-4-piperidyl]piperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-4-(1,4'-bipiperidin-4-yl)piperazine
M2197-25G M2197-5G
TCIAM2197-25GEA 666 EUR
TCIAM2197-25G TCIAM2197-5G
1-Methyl-4-[1-(4-piperidyl)-4-piperidyl]piperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Methyl-4-[1-(4-piperidyl)-4-piperidyl]piperazine
Formula: C₁₅H₃₀N₄
MW: 266.43 g/mol
Número MDL: MFCD20257913
Núm. CAS: 1629218-99-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C