Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2198-100G M2198-25G
TCIAM2198-100GEA 121 EUR
TCIAM2198-100G TCIAM2198-25G
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Formula: C₆H₉NO₃
Pto. Ebullición: 135°C
Número MDL: MFCD00080931
Núm. CAS: 4931-66-2
EINECS: 225-567-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +12.0 deg (C=1, ethanol)